Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Kern, EU-Stecker
Artikelnummer. 15964930 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
0 bis 2.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
15964930 0 bis 2.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15964930 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1566.73 €
    999.00 € / 1 Stück
    Sparen 567.73 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Hei-TORQUE Core ist ein leichter Rührer mit einem Drehmoment von 40 Ncm.
  • Mit einem Gewicht von 2,3 kg ist der Hei-TORQUE Kern leichter zu tragen als die anderen Modelle und kann auf einem Ständer und/oder in verschiedenen geschlossenen Systemen montiert werden.
  • Es handelt sich um ein Modell ausgewählter Funktionen und wichtiger Sicherheitsfunktionen, die bei jeder Rühraufgabe greifbare Hilfe bieten. Vor allem der Hei-TORQUE Core punktet mit seiner einfachen Bedienung: Das Schnellspannfutter (Quick Chuck) kann ohne Schlüssel sehr einfach geöffnet und geschlossen werden. Mit der Taste 'Max' können Sie die maximale Drehzahl von 2.000 U/min in kürzester Zeit erreichen.
  • Der Hei-TORQUE Kern verfügt über ein Schnellspannfutter mit einem Durchmesser von 10,5 mm und kann daher mit einer Vielzahl von Rührwerkzeugen kombiniert werden. Um die bestmögliche Homogenität zu erzielen, eignet es sich für Viskositäten bis 10.000 mPas oder Volumen bis 25 Liter (H2O).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 25 L
Display Digital
Spannung 230 V
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 10.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 70 x 195 x 281.5 mm
Einstellung der Energieversorgung Dauerbetrieb
Steckertyp EU
Anzahl Drehzahlzahnräder 1
Schutzartklasse IP 42
Drehmoment 40 Ncm
Typ Rührwerk
Viskosität 10.000 mPas
Gewicht (angloamerikanisch) 5.1 lb.
Gewicht (metrisch) 2.3 kg