Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Serie Rührwerke
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
10 bis 2.000 U/min
10 bis 400 U/min; 200 bis 2.000 U/min
Modell:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Drehmoment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die genaue Drehmomentsanzeige zeigt alle Viskositätsänderungen an
- Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
- Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
- Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
- RS232- oder USB-Schnittstelle zum Speichern aller Prozessdaten in einer Datei
- Kostenlose Software zum Automatisieren und Speichern aller Prozessparameter
- Ermöglicht vorprogrammierte Profile und speichert Profile
- Intervallbetrieb
- Beobachten Sie die Drehzahl und Drehmomentkurve
- Einstellen von Zeitschaltuhr/Countdown/Echtzeit
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 10 bis 2.000 U/min |
| Display | Digital |
| Spannung | 230 V |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 10,5 mm |
| Beschreibung | Abmessungen: 241 x 93 x 328 mm |
| Modell | Hei-TORQUE Precision 200 |
| Anzahl Drehzahlzahnräder | 1 |
| Schutzartklasse | IP 54 |
| Drehmoment | 200 Ncm |
| Viskosität | 100.000 mPas |
| Mehr anzeigen |