Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Silver-Paket
Artikelnummer. 17343280 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17343280 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17343280 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016101900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2528.03 €
    2291.00 € / 1 Stück
    Sparen 237.03 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Paket umfasst Hei-TORQUE Value, Teleskopstativ und Klemme.
  • Hei-TORQUE Value 100
  • Teleskopgestell
  • Klemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Steckertyp EU