Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Expert Series Überkopfrührer
Artikelnummer. 15321758 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
10 bis 2.000 U/min
Modell:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Drehmoment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Modell Drehmoment Packungsgröße
15321758 10 bis 2.000 U/min Hei-TORQUE Expert 400 400 Ncm 1 Stück
15391748 10 bis 2.000 U/min Hei-TORQUE Expert 100 100 Ncm 1 Stück
15380648 10 bis 2.000 U/min Hei-TORQUE Expert 200 200 Ncm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15321758 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 €
    2490.07 € / 1 Stück
    Sparen 494.93 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Hei-TORQUE Expert Series Überkopfrührer sind für das Mischen und Dispergieren von Medien konzipiert, bei denen in Anwendungen mit hoher Viskosität nicht reproduzierbare Ergebnisse erforderlich sind.
  • Anzeige von Drehmomententwicklungen zur Überwachung von Viskositätsänderungen
  • Digitale 2.4 in.-Anzeige für eine einfache Bedienung
  • Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
  • Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
  • Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 10 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 100 L
Display Digital
Spannung 230 V
Wirkleistung 150 W
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 10,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 241 x 93 x 328 mm
Modell Hei-TORQUE Expert 400
Anzahl Drehzahlzahnräder 2
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment 400 Ncm
Typ Rührwerk
Viskosität 250.000 mPas
Gewicht (angloamerikanisch) 12.3 lb.
Gewicht (metrisch) 5,6 kg