Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3B XL
Artikelnummer. 15978882 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
15978882 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15978882 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5710131500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein auf das Wesentliche fokussiertes Bedienkonzept: Klar und jederzeit Zugriff auf die Grundparameter Drehzahl und Wärmebadtemperatur.
  • Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
  • Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
  • Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
  • Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
  • Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
  • Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
  • Modell mit manueller Hebefunktion mit transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
  • Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion
Steckertyp EU-Stecker