Beschreibung
- Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
- Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
- Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
- Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
- Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
- Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
- Modell mit manueller Hebefunktion mit vertikalem Glassatz G6 für Rückflussdestillation
- Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion |
| Steckertyp | EU-Stecker |