Learn More
Horst cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Marke:  Horst 512050
cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Artikelnummer. 10007021
  • 60.43 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-02-2026