Learn More
HEK 293T cells Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7212609 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16825695 20 μL 20 Mikroliter
16815695 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16825695
Marke: Proteintech 275551AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is designed to detect the proteins of the HEK 293T cells.
HEK 293T cell line, an important variant of HEK 293 cell line, which contains the SV40 Large T-antigen that allows for episomal replication of transfected plasmids containing the SV40 origin of replication. HEK 293T cells are usually used for plasmids transfection and temporal expression of desired gene products.
Spezifikation
Antigen HEK 293T cells
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen-Alias 293T, HEK 293T cells, HEK293T
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG