Learn More
Thermo Scientific™ Hektoen-Entero-Agar/DCA-Leifson-Agar, Doppelplatte
Beschreibung
Diese praktische Doppelplatte dient zur Isolierung und Differenzierung von Shigella und Salmonella spp. von enteropathogenen Spezies.
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Doppelplatte mit Hektoen-Entero-Agar/DCA-Leifson-Agar isolieren und differenzieren Sie Shigella und Salmonella spp. aus enteropathologischen Proben, während Sie gleichzeitig größere und zahlreiche Kolonien von Shigella spp. herstellen, die leicht entnommen und in Kochsalzlösung emulgiert werden können, um Plattenagglutinationstests durchzuführen Das praktische Doppelplattenformat ermöglicht die gleichzeitige Isolierung und den Nachweis von Shigella und Salmonella spp. aus Stuhlproben.
Salmonella und Shigella sind Hauptverursacher von bakteriellen enterischen Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkalen-oralen-Weg, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder verunreinigtem Wasser erfolgt.
Die Doppelplatte mit Hektoen-Entero-Agar/DCA-Leifson-Agar ermöglicht die gleichzeitige Isolierung und den Nachweis von Shigella und Salmonella spp.
- Einfache Auswertung: Shigella bilden auf Hektoen-Entero-Agar grüne, feuchte, erhabene Kolonien, während Salmonella blaugrüne Kolonien bilden; andere Coliforme bilden lachsrosa bis orange Kolonien, die von einer Zone aus Gallepräzipitat umgeben sind.
- Selektiv: Die selektive Natur des Hektoen-Entero-Agars und DCA-Leifson-Agars verbessert die Rückgewinnung von Salmonellen und Shigellen.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
- Platzsparend: Doppelplattenformat
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Olivgrün bis ockergelb, transparent/lachsorange, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Hektoen-Entero-Agar/DCA-Leifson-Agar, Doppelplatte |
| Format | Doppelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agarplatten |
| Füllgewicht | 17 g + 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10 pro Packung |