Learn More
Helios™ Helios Italquartz™ Abdampfschalen
Artikelnummer. 11700645
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
55 mL
Durchmesser (metrisch):
47 mm
61 mm
77 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
18 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11700645 55 mL 61 mm 27 mm 1 Stück
11734056 20 mL 47 mm 15 mm 1 Stück
11724056 55 mL 77 mm 18 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11700645 Lieferant Helios™ Lieferanten-Nr. 61F00142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.80 €
    66.75 € / 1 Stück
    Sparen 10.05 €
    13% Rabatt