Learn More
Helios™ Helios Italquartz™ Abdampfschalen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
55 mL
Durchmesser (metrisch):
47 mm
61 mm
77 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
18 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 55 mL |
| Material | Quarz |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Höhe (metrisch) | 18 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 77 mm |