Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Beschreibung
Product SA1-200 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacts with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum proteins.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 40 μg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS with proprietary stabilizer, 50% glycerol and 0.07% Kathon |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | Antigen affinity chromatography |
| Menge | 250 μL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone