Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Beschreibung
- Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
- In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
- Transparent oder lichtdurchlässig
- Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
- Korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Kurzform |
| Material | Quarz |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1000 °C |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 57mm |
| Höhe (metrisch) | 37mm |
| Product Type | Tiegel |