Learn More
Helios Italquartz™ Quarzdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Quarz |
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 43mm |
| Höhe (metrisch) | 38mm |
| Product Type | Abdeckung |