missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HELIOS Polyclonal Antibody

Sheep Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5149340

Artikelnummer. 30535561

  • 508.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

This gene encodes a member of the Ikaros family of zinc-finger proteins. Three members of this protein family (Ikaros, Aiolos and Helios) are hematopoietic-specific transcription factors involved in the regulation of lymphocyte development. This protein forms homo- or hetero-dimers with other Ikaros family members, and is thought to function predominantly in early hematopoietic development. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

HELIOS
Polyclonal
Unconjugated
IKZF2
A730095J18Rik; ANF1A2; Helios; IKAROS family zinc finger 2; IKAROS family zinc finger 2 (Helios); ikaros family zinc finger protein 2; Ikzf2; Zfpn1a2; zinc finger DNA binding protein Helios; zinc finger protein Helios; zinc finger protein, subfamily 1A, 2 (Helios); ZNF1A2; Znfn1a2
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
22807
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q9UKS7
IKZF2
E. coli-derived recombinant human Helios, Ile6-Gln97.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt