Learn More
Helipyron A, TRC
Artikelnummer. 30138029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138029 10 mg 10 Milligramm
30134807 50 mg 50 Milligramm
30007015 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH23050010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29902-01-0
Summenformel C17 H20 O6
Molekulargewicht (g/mol) 320.337
Synonym 3,3'-Methylenebis[6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2H-pyran-2-one], Helipyrone;
IUPAC-Name 6-Ethyl-3-[(6-Ethyl-4-Hydroxy-5-Methyl-2-Oxopyran-3-Yl)Methyl]-4-Hydroxy-5-Methylpyran-2-One
SMILES CCC1=C(C)C(=C(CC2=C(O)C(=C(CC)OC2=O)C)C(=O)O1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Helipyrone A
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20O6/c1-5-12-8(3)14(18)10(16(20)22-12)7-11-15(19)9(4)13(6-2)23-17(11)21/h18-19H,5-7H2,1-4H3
Formelmasse 320.126