Learn More
Aalborg™ Helium-Durchflussrohr
Artikelnummer. 11798258
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
100 ml/min
5 l/min
500 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate unitSize
11798258 500 ml/min 1 Stück
11842460 100 ml/min 1 Stück
11718268 5 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11798258 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT06207CAVN
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Aalborg™ Helium Direct Durchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Helium-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 150 mm
Luftstromrate 500 ml/min