Learn More
3M™ Helmrückplatten-Adapter
Artikelnummer. 15749857 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Gehäuse P3HV
Gehäuse Z3AF
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15749857 Gehäuse Z3AF 1 Stück
15759957 Gehäuse P3HV 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15749857 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 €
    12.66 € / 1 Stück
    Sparen 7.34 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der 3M™ Helmrückplatten-Adapter wird zur Montage von PELTOR-Mehrfachvisiere und PELTOR-Gehörschutzstöpseln verwendet, die mit den P3-Halterungen an 3M™ Schutzhelmen ausgestattet sind.
  • Adapter zum Anschluss von 3M™ Visiere und Multivisiere an Sicherheitshelmen für zusätzlichen Gesichtsschutz
  • Rastet einfach in die meisten Sicherheitshelme mit Universalzubehörschlitzen ein, um Gesichtsschutz zu bieten
  • Adapter für die Montage von Visiere oder Gehörschutzstöpseln
  • Rastet einfach in die Universalzubehörbuchse des Helms ein, um zu verhindern, dass dieses Zubehör während der Verwendung beschädigt wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Visiere, Multivisiere und Schutzhelme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Befestigung von Visieren an Helmen
Produkttyp Helm-Rückplattenadapter
Modell Gehäuse Z3AF
Breite (metrisch) 25 mm