Learn More
3M™ Integrierte Schutzbrillen für Helme
Click to view available options
Linsenfärbung:
Gelb
Grau
Klar
Packungsgröße:
20 Stück
Description
- Schutzbrillen, die sich leicht an 3 M™ Schutzhelmen anbringen lassen und Augenschutz gewährleisten
- Die integrierte Brille passt sich optimal an die Wangen des Trägers an und bietet hervorragenden Schutz vor Partikeln und Staub, EN 166-konform
- Die beständige Linsenbeschichtung minimiert mechanische und chemische Schäden
- Einfache Anpassung, gute Passform
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 166, CE-Zulassung |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen und Forstwirtschaft |
| Lens Material | Polycarbonat |