Learn More
Hematoporphyrin, MedChemExpress
Beschreibung
Hematoporphyrin (Hematoporphyrin IX), a photosensitizer, is a substrate for affinity chromatography of heme-binding proteins. Hematoporphyrin can induce apoptosis in U87 glioma cells and decrease tumor growth in vivo when exposed to red light.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hematoporphyrin |
| CAS | 14459-29-1 |
| Farbe | Purple |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H38N4O6 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Hematoporphyrin IX |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 150 mg/mL (250.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(C(O)C)C4=C\C5=N/C(C(C(O)C)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 598.69 |
| Mehr anzeigen |