Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hämatoxylin, 85 %
Artikelnummer. 11966921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11966921 500 g Glasflasche 500 Gramm
10548512 25 g Glasflasche 25 Gramm
10239600 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11966921 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 411165000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC-Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hematoxylin
Schmelzpunkt 100.0°C to 120.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% (105°C) max.
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 85%
UV-VIS 88% (on dry substance) min.
Farbe Weiß bis braun
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 302.27
Reinheit (%) 85%
Güte Rein