Learn More
Hämatoxylinhydrat, 96 % (Trockengewicht), Wasser ca. 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409643 25 g 25 Gramm
11499633 5 g 5 Gramm
11419643 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12431.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    92.65 € / 25 Gramm
    Sparen 10.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 517-28-2 | C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Wird aus der Rinde des Blutholzbaums extrahiert
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird aus der Rinde des Blutholzbaums extrahiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Synonym C.I. 75290;Natural Black 1
Spezifikation
Schmelzpunkt ca 200°C (decomposition)
Menge 25 g
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin hydrate, water ca 6%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate