Learn More
Hämatoxylin (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30137990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137990 500 mg 500 Milligramm
30137300 250 mg 250 Milligramm
30012035 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG377708500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16 H14 O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.279
Synonym Hematoxylin
IUPAC-Name (6aS,11bR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]Chromene-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Haematoxylin
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Formelmasse 302.079