Allgemeine Beschreibung
• Vom Schwein gewonnenes Hämin ist eine eisenhaltige Prothesengruppe, die in einigen Proteinen vorhanden ist und eine alternative Eisenquelle innerhalb des Wirts sein kann, die einen Porphyrinring mit einem Fe2+-Ion enthält.
Anwendungen
• Hämin ist ein Protoporphyrin IX, das ein Eisen (Fe3+)-Ion mit koordinierendem Chloridligand enthält.
•Es wird für den Zellschutz verwendet und kontrolliert biologische Mechanismen.
•Kann die Globulinsynthese stimulieren.
•Wird auch zur Untersuchung von Bakterienstämmen und Wachstumsbedingungen sowie in Kolonie-Kurzzeitassays und für Zelltransfektionen verwendet.
•Kommt bei der Herstellung von Agarmedium für Bakterienkulturen zum Einsatz.
• Mithilfe dieser Verbindung wurde in murinen L929- und J774-Makrophagezellen Konjugation, Charakterisierung und Toxizität von Lipophosphoglycan-Polyacrylsäure-Konjugat für die Impfung gegen Leishmaniose untersucht.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Hemin |
| Namenshinweis | 99% |
| Farbe | Farblos |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Merck Index | 15, 4679 |
| Formelmasse | 651.95 |
| Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
| Show More |
Safety and Handling
- Hemin