missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Hämin, 99 %, Schwein

Artikelnummer. p-140358 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10499291

Marke: Thermo Scientific Chemicals 345960010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hämin, 98 %, Schwein (CAS-Nr. 16009-13-5), ist eine oxidierte Version von Häme.Es ist eine eisenhaltige Prothesengruppe in mehreren Proteinen und kann eine alternative Eisenquelle innerhalb des Wirts sein, die einen Porphyrinring mit einem Fe2+-Ion enthält.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

• Vom Schwein gewonnenes Hämin ist eine eisenhaltige Prothesengruppe, die in einigen Proteinen vorhanden ist und eine alternative Eisenquelle innerhalb des Wirts sein kann, die einen Porphyrinring mit einem Fe2+-Ion enthält.

Anwendungen

• Hämin ist ein Protoporphyrin IX, das ein Eisen (Fe3+)-Ion mit koordinierendem Chloridligand enthält.

•Es wird für den Zellschutz verwendet und kontrolliert biologische Mechanismen.

•Kann die Globulinsynthese stimulieren.

•Wird auch zur Untersuchung von Bakterienstämmen und Wachstumsbedingungen sowie in Kolonie-Kurzzeitassays und für Zelltransfektionen verwendet.

•Kommt bei der Herstellung von Agarmedium für Bakterienkulturen zum Einsatz.

• Mithilfe dieser Verbindung wurde in murinen L929- und J774-Makrophagezellen Konjugation, Charakterisierung und Toxizität von Lipophosphoglycan-Polyacrylsäure-Konjugat für die Impfung gegen Leishmaniose untersucht.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16009-13-5
Summenformel C34H32ClFeN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 651.95
MDL-Nummer MFCD00010726
InChI-Schlüssel BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonym chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
IUPAC-Name 3-[18-(2-Carboxyethyl)-8,13-Bis(Ethenyl)-3,7,12,17-Tetramethyl-23H-Porphyrin-21-id-2-yl]Propansäure;Eisen;Hydrochlorid
SMILES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hemin
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 4679
Formelmasse 651.95
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt