Learn More
Heminchlorid (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30408459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408459 5 g -
30398701 1 g 1 Gramm
30401883 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2456485G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16009-13-5
Summenformel C34H32ClFeN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 651.94
Synonym 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid ferrichloride Chloro[dihydrogen 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, Chlorohemin, Chloroprotoferriheme, Chloroprotohemin, Ferric Hemin, Ferriheme, Ferriheme Chloride, Ferriporphyrin Chloride, Ferriprotoporphyrin, Ferriprotoporphyrin IX, Ferriprotoporphyrin IX Chloride, Hemin, Hemin IX, Hemin Chloride, Iron(III) Protoporphyrin Chloride, KJB 003, Panhematin, Protoferriheme, Protohemin, Protohemin Chloride, Teichmann's Crystals
SMILES [Cl-][Fe+3]123N4=C5C=C6C(=C(C=C)C(=CC7=N1C(=CC8=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C4C(=C5C=C)C)[N-]28)C)C(=C7C)CCC(=O)O)[N-]36)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hemin Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3
Formelmasse 651.1462