Learn More
Hämin (Schwein), ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081267
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11499093
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11165.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616.50 g/mol
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hämin wird in Zellschutz- und Kontrollmechanismen verwendet. Es stimuliert die Synthese von Globulin. Es wird auch zur Untersuchung der Bakterienstämme und Wachstumsbedingungen, in den Kolonie-Kurzzeit-Assays und Zelltransfektionen verwendet. Darüber hinaus wird es zur Behandlung der Symptome verschiedener Porphyrien verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von Agarmedium für die Bakterienkultur verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniak, Trimethylamin, p-Toluidin und Dimethylanilin. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16009-13-5
Summenformel C34H32ClFeN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 651.95
MDL-Nummer MFCD00010726
InChI-Schlüssel BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonym chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
IUPAC-Name 3-[18-(2-Carboxyethyl)-8,13-Bis(Ethenyl)-3,7,12,17-Tetramethyl-23H-Porphyrin-21-id-2-yl]Propansäure;Eisen;Hydrochlorid
SMILES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hemin (porcine)
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 5229914
Merck Index 14,4644
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water
Formelmasse 651.95
Reinheit (%) ≥98%
Produktidentifikator
  • Hemin (porcine)
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hemin