Learn More
Velp Scientifica™ Hemisphärische Schalen
Artikelnummer. 11768084 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
250 ml-Kolben
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
11768084 250 ml-Kolben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11768084 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00001071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.31 €
    66.00 € / 1 Stück
    Sparen 7.31 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: 250 ml Kolben
Kann verwendet werden mit:250 ml-Kolben
  • Zur Verwendung mit Kolben
  • Zur Verwendung mit runden und quadratischen Heizplatten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml-Kolben
Typ Schüssel