Learn More
Helios Italquartz Hemispheric Dishes with Spout, Translucent
Artikelnummer. 15848004
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ccm
5 ccm
Durchmesser (metrisch):
38 mm
112 mm
Höhe (metrisch):
14 mm
47 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15848004
Marke: Helios Italquartz 61F00101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Round, capsule, bowl-shaped dishes with spouts constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
  • Durchscheinend
  • Rundboden
  • Inklusive Ausguss
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Beschreibung Durchscheinend, mit Ausguss
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 5 ccm
Material Quarz
Form Rund
Typ Hemisphärische Schale
Enthält Ausguss
Höhe (metrisch) 14 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm