Learn More
Helios Italquartz Hemispheric Dishes with Spout, Translucent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ccm
5 ccm
Durchmesser (metrisch):
38 mm
112 mm
Höhe (metrisch):
14 mm
47 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchscheinend
- Rundboden
- Inklusive Ausguss
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Durchscheinend, mit Ausguss |
| Bodenform | Rund |
| Kapazität (metrisch) | 240 ccm |
| Material | Quarz |
| Form | Rund |
| Typ | Hemisphärische Schale |
| Enthält | Ausguss |
| Höhe (metrisch) | 47 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 112 mm |