Learn More
Hemoglobin beta Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-14081
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hemoglobin beta Polyclonal specifically detects Hemoglobin beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Polyclonal | |
| IgG |