missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Hemoglobin (Bovine)

Artikelnummer. 16141770
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16141770

Marke: Abnova™ P5228.5g

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use as substrate

#REF!

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Assay Substrate
Molekulargewicht 64.5kDa
Name Hemoglobin (Bovine)
Vorbereitungsmethode Native protein purified from Bovine Erythrocytes
Menge 5 g
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung HEMOGLOBIN
Spezies Bovine
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from Bovine Erythrocytes
Form Lyophilized
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt