missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hemoglobin mu Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-46145MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hemoglobin mu Polyclonal antibody specifically detects Hemoglobin mu in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Hemoglobin mu | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 3042 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| alpha globin pseudogene 2, HBAP2, Hemoglobin mu chain, hemoglobin subunit mu, hemoglobin, alpha pseudogene 2, hemoglobin, mu, mu-globin | |
| hemoglobin, mu. (Uniprot# Q6B0K9) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur