missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hemokinin 1 (mouse)

Artikelnummer. 16419508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16419508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419508 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1030

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hemokinin 1 (mouse) is a selective agonist of neurokinin-1 receptor, with Ki of 0.175 nM and 560 nM for human NK1 receptor and human NK2 receptor, respectively.

Spezifikation

Reinheit 98.3%
CAS 208041-90-1
Inhalt und Lagerung Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1413.65 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (70.74 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.