Learn More
Hemopexin Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18399902 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18399902 0.1 mL 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18399902
Marke: Novus Biologicals NBP311033H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
Hemopexin Polyclonal antibody specifically detects Hemopexin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Hemopexin
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias beta-1B-glycoprotein, FLJ56652, hemopexin, HX
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human Hemopexin
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3263
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified