missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hemopexin Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 3A9D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66479-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hemopexin is a serum glycoprotein that binds heme and transports it to the liver for breakdown and iron recovery, after which the free hemopexin returns to the circulation. Structurally, hemopexin consists of two similar halves of approximately two hundred amino acid residues connected by a histidine-rich hinge region. Each half is itself formed by the repetition of a basic unit of some 35 to 45 residues.Spezifikation
| Hemopexin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P02790, P20059, P50828 | |
| HPX | |
| Hemopexin Fusion Protein Ag8533 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Porcine, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 3A9D6 | |
| Unconjugated | |
| HPX | |
| Beta 1B glycoprotein, hemopexin, HPX | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 3263, 396998, 58917 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur