missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hemorphin-7

Artikelnummer. 16469478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16469478 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16469478 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0318

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hemorphin-7 is a hemorphin peptide, an endogenous opioid peptide derived from the β-chain of hemoglobin. Hemorphin peptides exhibits antinociceptive and antihypertensive activities, activating opioid receptors and inhibiting angiotensin-converting enzyme (ACE).

Spezifikation

Reinheit 99.65%
CAS 152685-85-3
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Molekulargewicht 997.11 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 12.5 mg/mL (12.54 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.