Learn More
Thermo Scientific™ HEPA-Filter
Artikelnummer. 15368111 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
HEPA-Filter
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15368111 HEPA-Filter 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15368111 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 760209
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Kann verwendet werden mit: Für Modelle mit Wasserummantelung, Steri-Cycle und Direktwärmemodelle (31X, 32X, 37X und 38X) und Inkubatoren der Serie 8000
Tragen Sie mit den Thermo Scientific™ HEPA-Ersatzfiltern zur Gewährleistung einer messbaren Luftqualität der Klasse 100 bei.
HEPA-Filter
  • 99,97 % Filterung bei 0,3 μm
  • Kompatibel mit allen Thermo Scientific™ Forma™ Inkubatoren der Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ Inkubatoren und Forma™ Inkubatoren der Serie 310 (mit HEPA-Filter)
  • Hauptkammerfilter einzeln oder zusammen mit den anderen Kammerfiltern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vier HEPA -Filter; 5,5 in. dia.
Zur Verwendung mit (Geräte) Für wasserummantelte Modelle, Steri-Cycle- und Direktwärmemodelle (31X, 32X, 37X und 38X) und Inkubatoren der 8000er-Serie
Beleuchtung LED
Typ HEPA-Filter