missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Antibody (A74), DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18492877 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18492877 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18492877

Marke: Novus Biologicals NBP223523UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Monoclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate Proteoglycan 2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Heparan Sulfate Proteoglycan 2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon A74
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bovine corneal endothelial cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3339
Zielspezies Human, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.