Learn More
Gibco™ HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5X)
Artikelnummer. 11311870 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
76.7 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11311870 76.7 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11311870 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. HPRG720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    371.65 € / 79 Milliliter
    Sparen 32.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HepaRG™ Supplement für Erhaltung/Metabolismusmedium (5x)
HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) is a specialized media supplement for use in culturing HepaRG™ cells. HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) is specifically used for multiple day growth of HepaRG™ cells.
HepaRG™ Supplement für Erhaltung/Metabolismusmedium (5x) ist eine spezielle Medienergänzung für die Kultivierung von HepaRG™ Zellen. HepaRG™ Supplement für Erhaltung/Metabolismusmedium (5x) wird speziell für mehrtägiges Wachstum von HepaRG™ Zellen verwendet.
  • Einfache Medienherstellung: einfach auftauen, mischen und verwenden
  • Reproduzierbare und biologisch relevante Ergebnisse mit HepaRG™ Zellen
    Medienvorbereitung
    Arbeitsmedien werden durch Zugabe von aufgetautem HepaRG™ Supplement für Erhaltung/Metabolismusmedium (5x) zu 500 ml William’s Medium E (A1217601 oder 12551032) und 5 ml GlutaMAX™-I (35050061) vorbereitet. Der einfache Prozess in zwei Schritten trägt zur Reduzierung von Kontaminationsmöglichkeiten bei.
    Vereinfachte, relevante und reproduzierbare Studien
    HepaRG™ Zellen haben viele Merkmale primärer humaner Hepatozyten und sind im Wesentlichen ein einzelner Spender. Diese Merkmale ermöglichen es Anwendern, physiologisch relevante Ergebnisse für stoffwechselbasierte Arzneimittelwechselwirkungen zu erhalten, ohne dass die Variabilität der Spender und die begrenzten Losgrößen im Zusammenhang mit der Verwendung von Spendergewebe zu berücksichtigen sind. (Hinweis: Die von uns gelieferten Zellen sind terminal differenziert).
    HepaRG™ ist eine Marke von BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Das Supplement sollte bei -20 °C gelagert werden
    Zelltyp HepaRG-Zellen
    Konzentration 5X
    Form Gefroren
    Produkttyp Ergänzungsstoff
    Serumspiegel Standardserum
    Sterilität Steril
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Format Bottle
    Produktlinie Gibco
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität, Zellkulturqualität
    Menge 76.7 mL
    Versandbedingung Trockeneis
    Quelle Human
    Getestet auf Sterilitätskontrolle (Bakterien und Pilze)