Learn More
Gibco™ HepaRG™ Serum-free Induction Medium Supplement
Artikelnummer. 11361860
Click to view available options
Menge:
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11361860
Marke: Gibco™ HPRG650
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HepaRG™ Serum-freies Induktionsmedium Supplement
HepaRG™ Serum-freies Induktionsmedium-Supplement ist eine spezielle Medienergänzung für die Kultivierung von HepaRG™-Zellen. HepaRG™ Serum-freies Induktionsmedium-Supplement wird speziell für die Induktion von metabolischer Aktivität in HepaRG™-Zellen in einer serumfreien Umgebung verwendet.
  • Einfache Medienherstellung: einfach auftauen, mischen und verwenden
  • Reproduzierbare und biologisch relevante Ergebnisse mit HepaRG™ Zellen
    Medienzubereitung
    Arbeitsmedien werden durch Zugabe von aufgetautem HepaRG™ serumfreiem Supplement für Induktionsmedium zu 100 ml William’s Medium E (A1217601 oder 12551032) und 1 ml GlutaMAX™-I (35050061) hergestellt. Der einfache Prozess in zwei Schritten trägt zur Reduzierung von Kontaminationsmöglichkeiten bei.
    Vereinfachte, relevante und reproduzierbare Studien
    HepaRG™ Zellen haben viele Merkmale primärer humaner Hepatozyten und sind im Wesentlichen ein einzelner Spender. Diese Merkmale ermöglichen es Anwendern, physiologisch relevante Ergebnisse für stoffwechselbasierte Arzneimittelwechselwirkungen zu erhalten, ohne dass die Variabilität der Spender und die begrenzten Losgrößen im Zusammenhang mit der Verwendung von Spendergewebe zu berücksichtigen sind. (Hinweis: Die von uns gelieferten Zellen sind terminal differenziert).
    HepaRG™ ist eine Marke von BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Das Supplement sollte bei -20 °C gelagert werden
    Zelltyp HepaRG-Zellen
    Klassifikation serumfrei
    Form Gefroren
    Produkttyp Hepatozyten-Supplement
    Serumspiegel serumfrei
    Sterilität Steril
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Arzneimittelmetabolismus
    Produktlinie Gibco
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität, Zellkulturqualität
    Menge 2 ml
    Versandbedingung Trockeneis
    Quelle serumfrei
    Getestet auf Sterilitätskontrolle (Bakterien und Pilze)