Learn More
Gibco™ HepaRG™ Thaw, Plate, & General Purpose Medium Supplement
Artikelnummer. 11371860 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
14 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371860 14 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11371860 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. HPRG670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    128.65 € / 14 Milliliter
    Sparen 8.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HepaRG™ Auftauplatte & Universalmedium-Supplement
HepaRG™ Tau-, Platen- & Allzweckmedium-Supplement ist eine spezielle Medienergänzung für die Kultivierung von HepaRG™-Zellen. HepaRG™ Tau-, Platten- & Allzweckmedium-Supplement wird speziell für das erste Auftauen und die Vermehrung kryokonservierter HepaRG™-Zellen verwendet.
  • Einfache Medienherstellung: einfach auftauen, mischen und verwenden
  • Reproduzierbare und biologisch relevante Ergebnisse mit HepaRG™ Zellen
    Medienzubereitung
    Arbeitsmedien werden durch Zugabe von aufgetautem HepaRG™ Auftau-, Ausplattierungs- & Universalmedium-Supplement zu 100 ml William’s Medium E (A1217601 oder 12551032) und 1 ml GlutaMAX™-I (35050061) hergestellt. Der einfache Prozess in zwei Schritten trägt zur Reduzierung von Kontaminationsmöglichkeiten bei.
    Vereinfachte, relevante und reproduzierbare Studien
    HepaRG™ Zellen haben viele Merkmale primärer humaner Hepatozyten und sind im Wesentlichen ein einzelner Spender. Diese Merkmale ermöglichen es Anwendern, physiologisch relevante Ergebnisse für stoffwechselbasierte Arzneimittelwechselwirkungen zu erhalten, ohne dass die Variabilität der Spender und die begrenzten Losgrößen im Zusammenhang mit der Verwendung von Spendergewebe zu berücksichtigen sind. (Hinweis: Die von uns gelieferten Zellen sind terminal differenziert).
    HepaRG™ ist eine Marke von BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Das Supplement sollte bei -20 °C gelagert werden
    Zelltyp HepaRG-Zellen
    Form Gefroren
    Produkttyp Hepatozyten-Supplement
    Serumspiegel Standardserum
    Sterilität Steril
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Arzneimittelmetabolismus
    Produktlinie Gibco
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität, Zellkulturqualität
    Menge 14 mL
    Versandbedingung Trockeneis
    Getestet auf Sterilitätskontrolle (Bakterien und Pilze)