Learn More
Heparin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11301146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Verpackung:
Polyschale
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11301146 250 mg Polyschale 250 Milligramm
10001413 10 mg Polyschale 10 Milligramm
10639163 100 mg Polyschale 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301146 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2524250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Heparin wird als Antikoagulans in der biochemischen Forschung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin
Namenshinweis From Porcine Intestinal Mucosa
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.5
Verlust bei Trocknung ≤5.0%
Verpackung Polyschale
Menge 250 mg
Merck Index 15, 4688
Formelmasse ≈5000
Dampfdruck Negligible
Physikalische Form Pulver/Feststoff