Learn More
Heparin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470672 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470672 250 mg 250 Milligramm
11440672 10 mg 10 Milligramm
11450672 50 mg 50 Milligramm
11460672 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11470672 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219411483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.44 €
    259.35 € / 250 Milligramm
    Sparen 33.09 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Heparin wird üblicherweise als Antikoagulans verwendet; es bindet an Antithrombin III, einen natürlich vorkommenden Plasmaprotease-Inhibitor, und beschleunigt die Rate, mit der Antithrombin III Koagulationsproteasen (Faktor Xa und Thrombin) hemmt
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Synonym Heparinsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin
Namenshinweis Natriumsalz vom Schwein
Farbe Farblos oder weiß
Menge 250 mg
Formelmasse ≈3000
Physikalische Form Pulver/Lösung