Learn More
Heparin-Natriumsalz, Alfa Aesar™
Artikelnummer. p-4407850
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11488890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16198.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Heparin Sodium Salt, CAS # 9041-08-1, is derived from porcine intestinal mucosa and shows blood anti-coagulant activity. | CAS: 9041-08-1
Heparin sodium salt is used as a blood anti-coagulant. It is also used as an effective inhibitor of mesenchymal cell proliferation. Further, it binds to antithrombin III, which inhibits coagulation proteases. It is used as a major component of serum free media for preventing cell aggregation. It is also used as an anti-cancer agent in in vitro cancer research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heparin-Natriumsalz wird als Antikoagulans verwendet. Es wird auch als wirksamer Inhibitor der mesenchymalen Zellproliferation verwendet. Außerdem bindet es an Antithrombin III, das Koagulationsproteasen hemmt. Es wird als wichtiger Bestandteil serumfreier Medien zur Verhinderung der Zellaggregation verwendet. Es wird auch als Krebsbekämpfungsmittel in der In-vitro-Krebsforschung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin sodium salt
Namenshinweis from porcine intestinal mucosa
Menge 250 mg
Merck Index 14,4653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥100 IU/mg