Learn More
Heparin, Natriumsalz aus Schweinefleisch, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438282 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438282 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11438282 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219411491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 €
    371.70 € / 1 Gramm
    Sparen 19.30 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Heparin ist ein Polymer, das als Mucopolysaccharid oder Glycosoaminoglycan klassifiziert ist. Es wird biosynthetisiert und in Mastzellen verschiedener Säugetiergewebe gelagert.
Das Produkt besteht aus sich wiederholenden Disaccharid-Einheiten, die aus 1,4-gebundener L-Iduronsäure und D-Glucosamin bestehen. Die Iduronsäurereste sind an Position 2 O-sulfatiert, und die Glucosaminreste sind an Position 6 N-sulfatiert und O-sulfatiert. Der sich wiederholende Block kann durch Reste von beta-D-Glucuronsäure und 6-O-sulfatiertem N-Acetyl-alpha-D-Glucosamin unterbrochen oder verlängert werden.
  • Die Menge an Heparin, die benötigt wird, um eine Koagulation im Vollblut zu verhindern, liegt zwischen 20 und 50 Einheiten pro ml Vollblut
Spezifikation
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Menge 1 g
Synonym Heparinsäure
Formelmasse etwa 3.000 g/mol
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.