Learn More
Heparin-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30132863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132863 2.5 g 2.50 Gramm
17949849 1 g 1 Gramm
17939749 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30132863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2458002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
Synonym Adomiparin Sodium, Alfa 87-120, Alfa 87-163, Alfa 87-198, Alfa 87-81, Alfa 88-247, Ardeparin Sodium, Badyket, Bemiparin Sodium, Clivarin 1750, Dalteparin Sodium, Deligoparin Sodium, Depo-Heparin, Fragmin, Fragmin IV, H 2149, Hed-Heparin, Hepaflush, Hepagumin, Hepalean, Heparin Fragment Kabi 2165, Heparin sodium, Heparine Choay, Hepathrom, Heprinar, Hepsal, Inno-Hep, Ivor, Kabi 2165, LHN 1, Lioton 1000, Lipo-Hepin, Lipo-Hepinette, Liquaemin Sodium, Liquemin, Logiparin, Longheparin, M 118 Sodium, Minihep, Minolteparin Sodium, Monoparin, Nadroparine Sodium, Normiflo, OP 2000, Panheprin, Parnaparin Sodium, Pularin, RO 11, RO 14, RP 54563, Reviparin Sodium, Semuloparin Sodium, Sevuparin Sodium, Sodium Acid Heparin, Sodium Heparin, Sodium Heparinate, Sodium Parnaparin, Thrombo-Hepin, Thromboliquine, Tinzaparin Sodium, Unihep, Viatromb, WY 90493RD, Zibo
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin Sodium
Menge 2.5 g