Learn More
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-140388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10551944 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10239840 1 g Glasflasche 1 Gramm
13478558 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10551944
Marke: Thermo Scientific Acros 411212500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Heparin-Natriumsalz, CAS-Nr. 9041-08-1, wird von der Darmschleimhaut des Schweines abgeleitet und zeigt eine antikoagulante Aktivität im Blut.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Heparin-Natriumsalz zeigt eine antikoagulante Aktivität. Es kann auch die Proliferation mesenchymaler Zellen wirksam hemmen und fördert die Proliferation primärer Epithelzellen
  • Diese Verbindung kann an Antithrombin III binden und Koagulationsproteasen hemmen
Anwendungen
  • In in-vitro-Studien wird es als Hauptbestandteil serumfreier Medien verwendet, um die Zellaggregation zu verhindern
  • Heparin-Natriumsalz kann auch das Wachstum von menschlichen embryonalen Stammzellen in einem definierten serumfreien Medium induzieren und als Kofaktor für einen grundlegenden Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-2) fungieren.
  • Es wird auch in Laborstudien zur Stammzelldifferenzierung und zum Wachstum angewendet
  • In in-vitro-Studien zeigt diese Verbindung eine zytotoxische Wirkung, die den Tod von Krebszellen induziert, indem sie die Aktivität des Transkriptionsfaktors beeinträchtigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin sodium
Extinktion ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Farbe Weiß
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Glührückstand Inclusive between 30%
Verlust bei Trocknung ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Infrarotspektrum Test bestanden
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 4688
Reinheit (%) 150 I.U./mg min.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥150 I.U./mg
Physikalische Form Pulver