Learn More
Karl Hecht™ Heparinisierte Mikrohämatokrit-Kapillaren
Artikelnummer. 31927900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31927900 100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31927900 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 40565010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.28 €
    92.35 € / 1000 Stück
    Sparen 45.93 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Feuerpolierte Hämatokritkapillare mit Natriumheparin.
  • Einwegprodukt
  • Mit Markierung bei 60 mm
  • Mit roter Farbcodierung
  • Feuerpoliert am farbcodierten Ende
  • Gesamtkapazität von ca. 18 μLitern
  • Fassungsvermögen bis zur Markierung ca. 14 μLiter
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • 100 Stück/Röhre; 10 Röhren/Karton
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 18 μl, 14 μl bis Markierung
Innendurchmesser (metrisch) 0.55 mm
Menge 100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton
Länge (metrisch) 75 mm
Zertifizierung/Konformität CE