missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biomex™ Hepatitis B virus (HBV) Seroconversion Panels

Artikelnummer. 15839837
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 0.5 mL Vials
3 x 0.5 mL Vials
30 x 0.5 mL Vials
4 x 0.5 mL Vials
7 x 0.5 mL Vials
9 x 0.5 mL Vials
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15839837 3 x 0.5 mL Vials
15829837 4 x 0.5 mL Vials
15819837 7 x 0.5 mL Vials
15899827 9 x 0.5 mL Vials
15889827 20 x 0.5 mL Vials
15809837 30 x 0.5 mL Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15839837 Lieferant Biomex™ Lieferanten-Nr. SCPHBV007

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Biomex™ Hepatitis B virus (HBV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of HBV test systems and methods.

  • Depicts the onset and decline of immune system response to HBV from one individual over a period of time.
  • Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
  • Wash hands thoroughly after handling.
  • Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • Avoid the release to the environment.

Spezifikation

Beschreibung Single donor
Menge 3 x 0.5 mL Vials
Inhalt und Lagerung −20°C to -80°C
Produkttyp Hepatitis B virus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.